Få mere at vide
Ethanol, 96%, teknisk, ikke denatureret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13217993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13217993 5 L Plast tromle 5 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 13217993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    1082.11 DKK / 5 L
    Spare 32.89 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114,0 °C
CAS 64-17-5
Tæthed 0.8000 g/mL
Mængde 5 L
Flammepunkt 17 °C
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 96%
Specifik vægtfylde 0.8
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel C2H5OH
Viskositet 1,2 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 3814
Kogepunkt 78,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Formel vægt 46.07
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol 96%, technical, duty free
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug