Få mere at vide
Ethanol 95 % (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10305752 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
10 L
Emballage:
HDPE flaske
Plastbeholder
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10305752 5 L HDPE flaske 5 L
10681533 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10447492 10 L Plastbeholder 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 10305752 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0500DF/P21
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
MDL nummer 3568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Tekniske data
Smeltepunkt -114 °C
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Kogepunkt 78 °C
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Formel vægt 46,07 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol (95% v/v)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.