Få mere at vide
Ethanol, 95 % (v/v), certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073011 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 10090100
Brand: Fisher Chemical E/0550DF/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
MDL nummer 3568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Tekniske data
Emballage Ravgul glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C2H6O
Farve Farveløs
Smeltepunkt -114 °C
Kogepunkt 78°C
Mængde 1 L
Formel vægt 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol (95% v/v)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.