Få mere at vide
Ethanol, 95 % (v/v), certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C2H6O |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -114 °C |
| Kogepunkt | 78 °C |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 46,07 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol (95% v/v)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.