Få mere at vide
Ethanol 70 % WFI Ph.Eur., Solveco
Beskrivelse
Sterilfiltreret og sterilt kontrolleret ethanol i en koncentration på 70 vol - %, fortyndet med vand til injektion (WFI). Råmaterialerne anvendt i denne ethanol overholder og er testet i forhold til kvalitetsstandarderne i den nuværende europæiske farmakopé. Solveco anbefaler Ethanol 70% WFI til rengøring og desinfektion. Dette produkt forhindrer effektivt spredning af sporer og hæmmer bakterievækst. Derudover fås den også med forudinstallerede triggere (art 1439) for øget bekvemmelighed og brugervenlighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Alcohol |
| CAS | 64-17-5 |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE flaske |
| Molekylær formel | C2H6O |
| Kogepunkt | 78°C |
| InChI nøgle | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCO |
| IUPAC navn | ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 46.07 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.