Få mere at vide
Ethanol 70% i vand (v/v) (beskattet), til indenlandsk salg i Tyskland, Frankrig, Irland og Storbritannien, Solstice
Artikelnummer. 15668460
Skift visning
Mængde:
26 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
26ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15668460 26 mL Poly flaske 26ml
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15668460 Leverandør Fluka Leverandørnr. 7229826ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 DKK
    150.12 DKK / 26ml
    Spare 36.88 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol 70% in water (v/v) (Taxed)
Navn note til hjemmesalg i Tyskland, Frankrig, Irland og Storbritannien
CAS 64-17-5, 7732-18-5
CAS min % ≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS Max % <90.0000%, <50.0000%
Tæthed 0.886 g/cm3
Mængde 26 mL
Flammepunkt 22 °C
Emballage Poly flaske
Analyseprocentområde 69 til 71%
Assay Procent Noter Vol.
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel (CH3CH2)2O
MDL nummer MFCD00011646
FN nummer UN1170
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 77 °C
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Grad Effekt