Få mere at vide
Ethanol, 70%, teknisk, denatureret med 5% methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15971171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
1 L; Plastflaske
Artikelnummer.
15971171 1 L; Plastflaske
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15971171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444200010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -117.0°C
CAS 64-17-5
Tæthed 0.8800 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Analyseprocentområde 70%
Specifik vægtfylde 0.88
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel C2H5OH
Merck Index 12, 3807
Kogepunkt 78.0°C
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: completely soluble.
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Formel vægt 46.06
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, 70% denaturated with 5% methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug