Få mere at vide
Ethanol, 70%, teknisk, denatureret med 5% methanol
Artikelnummer. 13227993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13227993 5 L Plast tromle 5 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 13227993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00 DKK
    895.54 DKK / 5 L
    Spare 84.46 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ethanol, 70%, teknisk, denatureret 5L med 5% methanol Plastikflaske nr. 64-17-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114 °C
CAS 64-17-5
Mængde 5 L
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C2H6O
Kogepunkt 78 °C
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Procent renhed 70%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, 70% denaturated with 5% methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:I tilfælde af ubehagring til en GIFTLINJE eller en læge.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug