Få mere at vide
Ethanol 70% +IPA, Steril, Ph.Eur. 1 L, Solveco
Artikelnummer. 12624613
Skift visning
Mængde:
12 x 1 L
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
12 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12624613 12 x 1 L HDPE flaske 12 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 12624613 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1050
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Solveco Steril Ethanol D70 er en sterilfiltreret, denatureret ethanolopløsning (Ph.Eur.) med en koncentration på 70 %, fortyndet med vand til injektion. Produktet er aseptisk fremstillet i en Laminar Airflow (LAF) enhed i henhold til gældende god fremstillingspraksis (GMP ) regler.
Solveco Etanol Steril D70 er en sterilfiltreret, denatureret ethanol med en koncentration på 70%, fortyndet med vand til injektion. Produktet fremstilles aseptisk i et miljø med laminær luftstrøm (LAF) i overensstemmelse med gældende god fremstillingspraksis (GMP ). Den opfylder og er testet i henhold til kvalitetskravene i den europæiske farmakopé vedrørende ethanolindhold, tæthed, sterilitet og partikelantal. Solveco anbefaler Etanol Steril D70 til enhver anvendelse, der kræver et sterilt produkt, såsom rengøring og desinficering af rene rum. Produktet leveres med en batchspecifik GMP certifikat og analysecertifikat. Sporbarhed omfatter de anvendte råvarer. Produktet kan kombineres med en steril triggerspray eller steril spraydyse for at optimere desinfektionsresultaterne.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Alcohol
CAS 64-17-5
Farve Farveløs
Tæthed 0.8834–0.8884 at 20°C
Mængde 12 x 1 L
Emballage HDPE flaske
Rester efter fordampning ≤25 ppm
Molekylær formel C2H6O
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 78°C
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed 70%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Denaturerad Etanol 70% (denaturerad med Isopropanol)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol, Etanol