Få mere at vide
Ethanol 70%, Solveco
Artikelnummer. 12644613
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12644613 1 L Pakke med 12
18230275 25 L -
16649502 5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 12644613 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1054
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Fermenteret og rektificeret ethanol af meget høj renhed, velegnet til rutinelaboratorium og analyse. 70 % ethanol bruges også til at desinficere glatte og synligt rene overflader, såsom borde, bordplader og håndvaske. Det bruges primært til at forhindre spredning af mikrobiologiske infektioner.
Fermenteret og rektificeret ethanol af meget høj renhed, velegnet til rutinelaboratorium og analyse. 70 % ethanol bruges også til at desinficere glatte og synligt rene overflader, såsom borde, bordplader og håndvaske. Det bruges primært til at forhindre spredning af mikrobiologiske infektioner. Produktet er CE-mærket som et generelt IVD-produkt i henhold til in vitro-diagnostisk direktiv (Forordning (EU) 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik).
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.07
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Alcohol
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske
Kogepunkt 78°C
Procent renhed 70%
Grad Analyser
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Etanol 70%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Etanol 70%