Få mere at vide
Ethanol 70% +MEK, Solveco
Beskrivelse
Ethanolen har en naturlig oprindelse og er en del af det naturlige kredsløb.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Alcohol |
| CAS | 64-17-5 |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE flaske |
| Molekylær formel | C2H6O |
| Kogepunkt | 78°C |
| InChI nøgle | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCO |
| IUPAC navn | ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 46.07 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol 70% (denatured with methyl ethyl ketone)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methyl ethyl ketone