Få mere at vide
Ethanol 500mg/100mL i vand, LoGiCal
Artikelnummer. 30460798
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30460798 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30460798 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCETH500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Ethanol 500mg/100mL i vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
CAS 64-17-5
Mængde 1 mL
Molekylær formel C2 H6 O
Formulering Enkelt løsning
Synonym Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9 CI, ACI), Ethyl alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 100 C.NPA, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A
InChI formel InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMIL CCO
IUPAC navn Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Formel vægt 46,0419 g/mol