Få mere at vide
Ethanol 20 mg/100 ml i vand, LoGiCal
Artikelnummer. 30458237
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30458237 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30458237 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCETH20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Ethanol 20 mg/100 ml i vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
CAS 64-17-5
Mængde 1 mL
Molekylær formel C2 H6 O
Formulering Enkelt løsning
Synonym Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9 CI, ACI), Ethyl alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 100 C.NPA, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A
InChI formel InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMIL CCO
IUPAC navn Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Formel vægt 46,0419 g/mol