Få mere at vide
Ethanol, 200 Proof (100%), USP/EP/ACS, Tax-paid, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
4 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Stålspand
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
Beskrivelse
- Møder USP , EP og ACS testspecifikationer
- Konsolider dine køb i én produktkode og reducer potentielt lagerbeholdningen
- Velegnet til brug som rengøringsmiddel, opløsningsmiddel eller reagens i forskellige applikationer
- Pakket i laboratorievenlige størrelser
- Prisen inkluderer moms
- Kombination af kompendielle testspecifikationer muliggør brug på tværs af regioner
- Kun beregnet til forskningsbrug; ikke til diagnostiske formål for mennesker eller dyr
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ethanol, 200 Proof |
Smeltepunkt | -114 °C |
Absorbans | 0.40 max. at 240nm (USP, EP), 0.30 max at 250-260nm (USP, EP), 0.10 max at 270-340nm (USP, EP) |
Kogepunkt | 78°C |
Mængde | 4 L |
Emballage | Glasflaske |
Fysisk form | Væske |
Rester efter fordampning | 0.001% max. (ACS) |
Vand | 0.2% max. (ACS) |
Formel vægt | 46.07 |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol 200 Proof USP EP ACS
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol
Kun til forskningsbrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethanol, 200 Proof (100%), USP/EP/ACS, Tax-paid, Fisher Chemical™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion