Få mere at vide
Ethanol, 200 Proof (100%), USP/EP/ACS, Tax-paid, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15892534 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Stålspand
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15892534 20 L Stålspand 20 L
15802544 4 L Glasflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15892534 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A40920
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
En skattebetalt 200 bevis ethanol, der opfylder USP , EP og ACS testspecifikationer for at tilskynde til tværregionalt samarbejde og potentielt reducere laboratoriebeholdning for ethanolapplikationer.
  • Møder USP , EP og ACS testspecifikationer
  • Konsolider dine køb i én produktkode og reducer potentielt lagerbeholdningen
  • Velegnet til brug som rengøringsmiddel, opløsningsmiddel eller reagens i forskellige applikationer
  • Pakket i laboratorievenlige størrelser
  • Prisen inkluderer moms
  • Kombination af kompendielle testspecifikationer muliggør brug på tværs af regioner
  • Kun beregnet til forskningsbrug; ikke til diagnostiske formål for mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.07
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol, 200 Proof
Smeltepunkt -114 °C
Absorbans 0,40 maks. ved 240 nm (USP, EP), 0,30 max ved 250-260 nm (USP, EP), 0,10 max ved 270-340nm (USP, EP)
Farve Farveløs
Mængde 20 L
Emballage Stålspand
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,001% maks. (ACS)
Specifik vægtfylde null
Vand 0,2% maks. (ACS)
Kogepunkt 78 °C
Formel vægt 46.07
Grad ACS/EP/USP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol 200 Proof USP EP ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Kun til forskningsbrug