Få mere at vide
Ethanol 10000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318429
Mængde:
1 mL
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318429
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREGA09010505ME
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
CAS 64-17-5
Analyt- eller komponentnavne Ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C2 H6 O
Koncentration 10000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9CI, ACI), Ethyl alcohol (6CI, 7CI, 8CI), 100C.NPA, Adechiru 750, AHD 2000, Alcare Hand Degermer, Alcohol, Alcohol anhydrous, Algrain, Alpet E, Alpet NV, Amanol SD, Anhydrol, Anhydrol PM 4085, Bioethanol, Black Warrant, CDA 19, CDA 19-200, Denatured alcohol, Denatured ethanol, Desinfektol EL, Duplicating Fluid 100C.NPA, Esumiru WK 88, Ethicap, Ethyl hydrate, Ethyl hydroxide, Germ-X, Hinetoless, ICON Dry, IMS 99, Infinity Pure, Jaysol, Jaysol S, LEK 01, Lux, Methylcarbinol, Molasses alcohol, Neocol CQ, NSC 85228, PM 6193-200, Potato alcohol, Prethanol A, SD 3A, SDA 23A, SDA 3A, Sekundasprit, Shunkol B, Sterillium Rub, Surfin 96, SY Fresh M, Synasol, Tecsol, Tecsol C, Traceable 95, Vinic alcohol
InChI formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Mængde 1 mL
Formel vægt 46.0419 g/mol