Få mere at vide
Ethanol, 100%, teknisk, denatureret med 5% methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13287983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plast tromle
Artikelnummer. Mængde Emballage
13287983 5 L Plast tromle
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 13287983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444160050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 DKK
    1208.97 DKK / 5 L
    Spare 106.03 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -117,0 °C
CAS 64-17-5
Tæthed 0.8000 g/mL
Mængde 5 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Plast tromle
Brydningsindeks 1,3610 til 1,3630
Analyseprocentområde 100%
Specifik vægtfylde 0.8
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel C2H5OH
Merck Index 13, 3796
Kogepunkt 78,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: fuldstændigt opløselig.
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Formel vægt 46.06
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, 100% denaturated with 5% methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug