Få mere at vide
Ethanol-1,1,2,2-d4-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanolamine D4 |
| CAS | 85047-08-1 |
| Molekylær formel | C2 2H4 H3 N O |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.11 |
| Formel vægt | 65.0779 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |