Få mere at vide
Ethanol, 99,8 %, til analyse, absolut
Artikelnummer. 11934051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11934051 2.5 L 2.5 L
11924051 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 11934051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445730025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 DKK
    2238.84 DKK / 2.5 L
    Spare 71.16 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
99,8% ethanol til analyse i en glasflaske. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • 99,8 % ethanol til analyse, absolut
  • GHS P-erklæring: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ingen rygning. HVIS PÅ HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand eller brusebad. Bær øjenværn/ansigtsbeskyttelse. Vask ansigt, hænder og eventuel udsat hud grundigt efter håndtering. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.07
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114,0 °C
Tæthed 0.7900 g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 0.79
Lineær formel CH3CH2OH
Viskositet 1,2 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 3814
Kogepunkt 78,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: fuldstændigt opløselig.
Formel vægt 46.07
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug