- 99,8 % ethanol til analyse, absolut
- GHS P-erklæring: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ingen rygning. HVIS PÅ HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand eller brusebad. Bær øjenværn/ansigtsbeskyttelse. Vask ansigt, hænder og eventuel udsat hud grundigt efter håndtering. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol |
| Smeltepunkt | -114,0 °C |
| Tæthed | 0.7900 g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 12 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Specifik vægtfylde | 0.79 |
| Lineær formel | CH3CH2OH |
| Viskositet | 1,2 mPa (20 °C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.