Få mere at vide
Ethanol, 96%, teknisk, denatureret med 5% methanol
Artikelnummer. 13257983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13257983 2.5 L 2.5 L
13247983 1 L 1 L
13267983 5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 13257983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00 DKK
    420.90 DKK / 2.5 L
    Spare 35.10 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.07
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -117,0 °C
Tæthed 0.8000 g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3610 til 1,3630
Analyseprocentområde 96%
Specifik vægtfylde 0.8
Lineær formel C2H5OH
Merck Index 14, 3761
Kogepunkt 78,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: fuldstændigt opløselig.
Formel vægt 46.06
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, 96% denaturated with 5% methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:I tilfælde af ubehagring til en GIFTLINJE eller en læge.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug