Få mere at vide
Ethanethiol, TRC
Artikelnummer. 30376913
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30376913 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30376913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE676470100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanethiol
CAS 75-08-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 H6 S
Mængde 100 mL
Synonym Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMIL CCS
IUPAC navn ethanethiol
Molekylvægt (g/mol) 62.134
Formel vægt 62.019
Procent renhed >95