Få mere at vide
Ethanethiol, TRC
Artikelnummer. 30388030
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30388030 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30388030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE676470250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanethiol
CAS 75-08-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 H6 S
Mængde 250 mL
Synonym Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMIL CCS
IUPAC navn ethanethiol
Molekylvægt (g/mol) 62.134
Formel vægt 62.019
Procent renhed >95