Få mere at vide
Ethanethiol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanethiol |
| CAS | 75-08-1 |
| Smeltepunkt | -148°C |
| Tæthed | 0.84 g/cm³ at 20°C |
| Kogepunkt | 35°C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | -45°C (closed cup) |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Ethanethiol, Ethyl mercaptan, Ethanethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.13 |
| Grad | Not Available |