Få mere at vide
Ethanethiol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15864011
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15864011 1 L
15854011 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15864011 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8007961000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-08-1
Tekniske data
Smeltepunkt -148°C
Tæthed 0.84 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 35°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004887
Mængde 1 L
Synonym Ethanethiol, Ethyl mercaptan, Ethanethiol
Molekylvægt (g/mol) 62.13