Få mere at vide
Ethanethiol-SD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanethiol-SD |
| CAS | 33458-36-5 |
| Molekylær formel | C2 D H5 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethanethiol-d (8 CI, 9 CI), Ethanethiol-SD, Ethyl mercaptan-d, Thioethanol-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i/hD |
| SMIL | [2 H]SCC |
| IUPAC navn | deuteriosulfanylethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 63.1402 |
| Formel vægt | 63.0253 g/mol |
| Vis mere |