Få mere at vide
Ethanethiol, 99+%
Product Code. 11340612 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
2.5 L
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
11340612 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10306940 50 mL Glasflaske 50ml
10050800 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11340612 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 117860025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-08-1
Molekylær formel C2H6S
Molekylvægt (g/mol) 62.13
MDL nummer MFCD00004887
InChI nøgle DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
PubChem CID 6343
IUPAC navn ethanthiol
SMIL CCS
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethanethiol
Navn note 99+%
Smeltepunkt -148.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 35.0°C
Flammepunkt −45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5SH
Brydningsindeks 1.4296 to 1.4316
Mængde 2.5 L
Beilstein 01,34
Fieser 12,29
Merck Index 15,3781
Specifik vægtfylde 0.83
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6.76g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 62.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske