Få mere at vide
Ethanethiol, 97%
Beskrivelse
Ethanethiol fungerer som en stabilisator for klæbemidler og en lugtstof til naturgas. Det bruges i den lugtfri flydende petroleumsgas (LPG) for at finde ud af gaslækager. Det bruges som nøgleudgangsmateriale til fremstilling af ethylsulfonsyre, diethyldisulfid og natriumethylmercaptid. Yderligere bruges det også i den underjordiske mineindustri som stankgas. I organisk syntese giver det kraftigt nukleofilt sæt - i nærvær af natriumhydroxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanethiol |
| Smeltepunkt | -148 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.84 |
| Kogepunkt | 35 °C |
| Flammepunkt | −48 °C (−55 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Lineær formel | CH3CH2SH |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethanethiol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanethiol