Få mere at vide
Ethanethioic Acid S-[3-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)oxy]propyl] Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanethioic Acid S-[3-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)oxy]propyl] Ester |
| CAS | 1088-37-5 |
| Molekylær formel | C13H13NO4S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Thioacetic Acid S-ester with N-(3-Mercaptopropoxy)phthalimide (7CI,8CI), NSC 101750 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO4S/c1-9(15)19-8-4-7-18-14-12(16)10-5-2-3-6-11(10)13(14)17/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)SCCCON1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | S-[3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxypropyl] ethanethioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.31 |
| Formel vægt | 279.0565 |