missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethanethioic Acid S-[3-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)oxy]propyl] Ester, TRC

Artikelnummer. 30377553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377553 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67646050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethanethioic Acid S-[3-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)oxy]propyl] Ester
CAS 1088-37-5
Molekylær formel C13H13NO4S
Mængde 50 mg
Synonym Thioacetic Acid S-ester with N-(3-Mercaptopropoxy)phthalimide (7CI,8CI), NSC 101750
InChI formel InChI=1S/C13H13NO4S/c1-9(15)19-8-4-7-18-14-12(16)10-5-2-3-6-11(10)13(14)17/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3
SMIL CC(=O)SCCCON1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn S-[3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxypropyl] ethanethioate
Molekylvægt (g/mol) 279.31
Formel vægt 279.0565
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.