Få mere at vide
Ethanesulfonyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 10154650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
50ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10154650 5 mL Glasflaske 5ml
10571271 50 mL Glasflaske 50ml
10581271 100 mL Glasflaske 100ml
10174600 500 mL Glasflaske 500ml
10015923 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10154650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215820050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-44-5
Molekylær formel C2H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 128.57
MDL nummer MFCD00007460
InChI nøgle FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
IUPAC navn ethansulfonylchlorid
SMIL CCS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanesulfonyl chloride
Navn note 98+%
Farve Brun til lyserød-lilla eller farveløs til gul
Tæthed 1.3500g/mL
Kogepunkt 177.0°C
Flammepunkt 83°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5SO2Cl
Brydningsindeks 1.4520 to 1.4540
Mængde 5 mL
Beilstein 04, 6
Specifik vægtfylde 1.35
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl ether
Viskositet 1.44 mm2/s (20°C)
Formel vægt 128.58
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.