Få mere at vide
Ethanesulfonyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11460148
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460148 100 g 100g
11450148 25 g 25g
11470148 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23723.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-44-5
Molekylær formel C2H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 128.57
MDL nummer MFCD00007460
InChI nøgle FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
IUPAC navn ethansulfonylchlorid
SMIL CCS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanesulfonyl chloride
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 1.35
Kogepunkt 176°C to 178°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Lineær formel CH3CH2SO2Cl
Brydningsindeks 1.454
Mængde 100 g
FN nummer UN2927
Beilstein 773865
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 128.57
Procent renhed ≥98%