Få mere at vide
Ethanesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanesulfonic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5) |
| Formel vægt | 110.0038 |