Få mere at vide
Ethansulfonsyrenatriumsalt, 98 %, kan fortsættes. ca 2% vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474857 5 g 5g
11464857 1 g 1g
11484857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21824.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5324-47-0 | C2H5NaO3S | 132.109 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-47-0
Molekylær formel C2H5NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 132.109
MDL nummer MFCD00066498
InChI nøgle KQFAFFYKLIBKDE-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium ethanesulfonate, sodium ethanesulphonate, ethanesulfonic acid sodium salt, ethanesulfonic acid, sodium salt, ethane sulfonic acid sodium salt, sodiumethanesulfonate, sodium ethylsulfonate, sodium esylate, sodium ethane sulfonate, ethylsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 4192170
IUPAC navn natrium;ethansulfonat
SMIL CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanesulfonic acid sodium salt
Smeltepunkt ∼270°C
Assay Procent Noter kan forts.≈ 2% vand
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 132.11
Procent renhed 98%