Få mere at vide
Ethanesulfonic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Ethanesulfonic acid is used as pharmaceutical intermediates, catalyst of polymerization and alkylation. It participates in electrolytic reduction of perrhenate solutions.
Solubility
Completely soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with Strong oxidizing agents, Strong bases. Store away from strong bases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanesulfonic acid |
| Smeltepunkt | -17°C |
| Kogepunkt | 122°C to 123°C (0.01 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2586 |
| Beilstein | 1743071 |
| Formel vægt | 110.13 |
| Procent renhed | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.