Få mere at vide
Ethanesulfonic acid, 96%
Artikelnummer. 11336489
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336489 250 g 250g
11327098 10 g 10g
11317098 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014891.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 594-45-6 | C2H5O3S | 109.12 g/mol
Ethansulfonsyre anvendes til den elektrolytiske reduktion af perrhenatopløsninger. Det bruges også som en katalysator til alkylering, polymerisering og andre reaktioner. Yderligere reagerer det med triethoxymethan for at fremstille ethansulfonsyreethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-45-6
Molekylær formel C2H5O3S
Molekylvægt (g/mol) 109.12
MDL nummer MFCD00007529
InChI nøgle CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
IUPAC navn ethansulfonsyre
SMIL CCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanesulfonic acid
Smeltepunkt -17°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.343 g/mL
Kogepunkt 122°C to 123°C (0.01 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 250 g
FN nummer UN2586
Beilstein 1743071
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 110.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske