Få mere at vide
Ethanesulfonic acid, 95%
Artikelnummer. 10068871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10068871 5 g Glasflaske 5g
10601463 25 g Glasflaske 25g
10218433 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10068871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366040050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 594-45-6 | C2H5O3S | 109.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-45-6
Molekylær formel C2H5O3S
Molekylvægt (g/mol) 109.12
MDL nummer MFCD00007529
InChI nøgle CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
SMIL CCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanesulfonic acid
Navn note 95%
Smeltepunkt -17.0°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.3430g/mL
Kogepunkt 136°C to 140°C (3.0 hPa)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5SO3H
Brydningsindeks 1.4325 to 1.4355
Mængde 5 g
Beilstein 04, 5
Specifik vægtfylde 1.343
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
IUPAC navn ethansulfonat
Formel vægt 110.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.