Få mere at vide
Ethanediamide, N1-(5-chloro-2-pyridinyl)-N2-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-5-oxidothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5S)-5-Oxide Edoxaban |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30ClN7O5S/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3,37)12-18(16)38-23/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34)/t13-,15-,17+,32?/m0/s1 |
| Formel vægt | 563.1718 |
| Procent renhed | >95% |