Få mere at vide
Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate), Mikromol™
Artikelnummer. 17980906
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17980906 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17980906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0089.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate)
CAS 14034-59-4
Analyt- eller komponentnavne Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H8 O3 S . C2 H8 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Ethanediamine, 4-methylbenzenesulfonate (1:1), 1,2-Ethanediamine, mono(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), Ethylenediamine, mono-p-toluenesulfonate (8CI), 2-Aminoethylammonium p-toluenesulfonate, Ethylenediamine monotosylate, Ethylenediamine p-toluenesulfonate, NSC 14086, Xylometazoline Hydrochloride Impurity E, Xylometazoline Impurity E
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C2H8N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;3-1-2-4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-4H2
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NCCN
IUPAC navn ethane-1,2-diamine;4-methylbenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 232.2999
Mængde 25 mg
Formel vægt 232.0882 g/mol