Få mere at vide
Ethamsylate, TRC
Artikelnummer. 30008399
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008399 100 mg
30009805 25 mg
17982485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008399 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE889950100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2624-44-4
Molekylær formel C6 H6 O5 S . C4 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 263.31
Synonym Etamsylate, N-Ethylethanamine 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with Et2NH (7CI), Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with diethylamine (1:1) (8CI), Diethylamine, 2,5-dihydroxybenzenesulfonate (8CI), Ethanamine, N-ethyl-, 2,5-dihydroxybenzenesulfonate (9CI), 141 MD, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid diethylamine salt, Aglumin, Altodor, Biosinon, Cyclonamine, Dicinone, Dicynene, Dicynone, Diethylammonium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, E 141, Eselin, Ethamsylate, Hemsyl, K-Stat, MD 141, Sylate
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzensulfonsyre; N-ethylethanamin
SMIL CCNCC.Oc1ccc(O)c(c1)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Etamsylate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 263.0827
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.