Få mere at vide
Ethamsylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488658
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488658 10 mg
16488586 100 mg
16484537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488658 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1074
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ethamsylate is a haemostatic drug, also inhibits biosynthesis and action of those prostaglandins.
Ethamsylate is a haemostatic drug, also inhibits biosynthesis and action of those prostaglandins.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethamsylate
CAS 2624-44-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H17NO5S
Mængde 10 mg
Synonym Etamsylate
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (455.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (189.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC(O)=CC=C1O)(O)=O.CCNCC
Molekylvægt (g/mol) 263.31
Formel vægt 263.31
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation