Få mere at vide
Ethametsulfuron-methyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethametsulfuron-methyl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N6O6S/c1-4-27-15-19-12(16-2)17-13(20-15)18-14(23)21-28(24,25)10-8-6-5-7-9(10)11(22)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H3,16,17,18,19,20,21,23) |
| Formel vægt | 410.1009 |