Få mere at vide
Ethambutol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18062850
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18062850 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3062.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethambutol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethambutol hydrochloride
CAS 1070-11-7
Analyt- eller komponentnavne Ethambutol hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H24 N2 O2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethambutol hydrochloride, (2S,2'S)-2,2'-(Ethylenediimino)dibutan-1-ol dihydrochloride, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, hydrochloride (1:2), (2S,2'S)-, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, (2S,2'S)- (9CI), 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, [S-(R*,R*)]-, 1-Butanol, 2,2'-(ethylenediimino)di-, dihydrochloride, (+)- (8CI), (+)-2,2'-(Ethylenediimino)di-1-butanol dihydrochloride, CL 40881, Dadibutol, Dexambutol, Ebutol, Etapiam, Ethambutol dihydrochloride, Ethambutold dihydrochloride, Etibi, Myambutol, Mycobutol, Sural, Tambutol, Tibutol, d-2,2'-(Ethylenediimino)-di-1-butanol dihydrochloride, (S,S)-2,2-TM-(1,2-Ethanediyldiimino)-bis-1-butanol Dihydrochloride, EMB, Ethambutol Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.CC[C@@H](CO)NCCN[C@@H](CC)CO
IUPAC navn (2S)-2-[2-[[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]amino]ethylamino]butan-1-ol;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 277.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 276.1371 g/mol