Få mere at vide
Ethambutol Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462825
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462825 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462825 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3062.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethambutol hydrochloride
CAS 1070-11-7
Analyt- eller komponentnavne Ethambutol hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H24 N2 O2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethambutol hydrochloride, (2S,2'S)-2,2'-(Ethylenediimino)dibutan-1-ol dihydrochloride, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, hydrochloride (1:2), (2S,2'S)-, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, (2S,2'S)- (9CI), 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, [S-(R*,R*)]-, 1-Butanol, 2,2'-(ethylenediimino)di-, dihydrochloride, (+)- (8CI), (+)-2,2'-(Ethylenediimino)di-1-butanol dihydrochloride, CL 40881, Dadibutol, Dexambutol, Ebutol, Etapiam, Ethambutol dihydrochloride, Ethambutold dihydrochloride, Etibi, Myambutol, Mycobutol, Sural, Tambutol, Tibutol, d-2,2'-(Ethylenediimino)-di-1-butanol dihydrochloride, (S,S)-2,2'-(1,2-Ethanediyldiimino)-bis-1-butanol Dihydrochloride, EMB, Ethambutol Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Cl.CC[C@@H](CO)NCCN[C@@H](CC)CO
IUPAC navn (2S)-2-[2-[[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]amino]ethylamino]butan-1-ol;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 277.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 276.1371 g/mol