Få mere at vide
Ethalfluralin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethalfluralin |
| CAS | 55283-68-6 |
| Molekylær formel | C13 H14 F3 N3 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzenamine, N-ethyl-N-(2-methyl-2-propenyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)- (9CI), N-Ethyl-N-(2-methyl-2-propen-1-yl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenamine, Buvilan, EL 161, Edge, Ethalfluralin, Sonalan, Benzenamine, N-ethyl-N-(2-methyl-2-propen-1-yl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F3N3O4/c1-4-17(7-8(2)3)12-10(18(20)21)5-9(13(14,15)16)6-11(12)19(22)23/h5-6H,2,4,7H2,1,3H3 |
| SMIL | CCN(CC(=C)C)c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-ethyl-N-(2-methylprop-2-enyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.26 |
| Formel vægt | 333.0936 |