Få mere at vide
Ethacrynic Acid Mercapturate (Mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethacrynic Acid Mercapturate |
| CAS | 54546-23-5 |
| Molekylær formel | C18H21Cl2NO7S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-[2-[4-(carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl]butyl]-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21Cl2NO7S/c1-3-10(7-29-8-12(18(26)27)21-9(2)22)17(25)11-4-5-13(16(20)15(11)19)28-6-14(23)24/h4-5,10,12H,3,6-8H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)(H,26,27)/t10?,12-/m0/s1 |
| SMIL | C(C(CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)CC)(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(OCC(O)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | N-acetyl-S-(2-(4-(carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)butyl)-L-cysteine |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.33 |
| Formel vægt | 465.04 |