Få mere at vide
Ethacrynic Acid L-Cysteine Adduct, TRC
Artikelnummer. 30373067
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30373067 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30373067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67601025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethacrynic Acid L-Cysteine Adduct
CAS 51246-37-8
Molekylær formel C16H19Cl2NO6S
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19Cl2NO6S/c1-2-8(6-26-7-10(19)16(23)24)15(22)9-3-4-11(14(18)13(9)17)25-5-12(20)21/h3-4,8,10H,2,5-7,19H2,1H3,(H,20,21)(H,23,24)/t8?,10-/m0/s1
SMIL CCC(CSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
Molekylvægt (g/mol) 424.3
Formel vægt 423.031