Få mere at vide
Ethacrynic Acid Epoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethacrynic Acid Epoxide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12Cl2O5/c1-2-13(6-20-13)12(18)7-3-4-8(11(15)10(7)14)19-5-9(16)17/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 318.0062 |