Få mere at vide
Ethacridin laktatmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30382730
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382730 5 g
30382590 10 g
30369375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6760235G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6402-23-9
Molekylær formel C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 361.39
Synonym Ethacridine Lactate Monohydrate, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine (2RS)-2-hydroxypropanoate monohydrate, 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine lactate monohydrate, 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2,5-Diamino-7-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate monohydrate, Etakridin lactate monohydrate, Acrinol, Rimaon, Rivanol, Vucine, Acrolactine, Ethodin, Metifex
IUPAC navn 7-ethoxyacridin-3,9-diamin; 2-hydroxypropansyre; Hydrate
SMIL O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethacridine lactate monohydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
Formel vægt 361.1638