Få mere at vide
Ethacridine Lactate Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethacridine lactate monohydrate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2 |
| Formel vægt | 361.1638 |